7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902250-1G PC902250-250MG
APOSPC902250-1GEA 232 EUR
APOSPC902250-1G APOSPC902250-250MG
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546530
CAS nummer: 1187386-23-7