1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9023-1G PC9023-5G
APOSPC9023-1GEA 29.4 EUR
APOSPC9023-1G APOSPC9023-5G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Formule: C₁₂H₇F₆N
Smeltpunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053048
CAS nummer: 175136-60-4