4-(Trifluoromethyl)indole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Trifluoromethyl)-1H-indole
PC902315-1G PC902315-250MG PC902315-5G
APOSPC902315-1GEA 128 EUR
APOSPC902315-1G APOSPC902315-250MG APOSPC902315-5G
4-(Trifluoromethyl)indole 97%
4-(Trifluoromethyl)indole
Formule: C₉H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954766
CAS nummer: 128562-95-8