4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
PC902385-1G
PC902385-5G
APOSPC902385-1GEA
123
EUR
APOSPC902385-1G
APOSPC902385-5G
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule:
C₁₃H₈FN MW: 197.2100 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05981088 CAS nummer: 10540-31-5 |