5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC902444-100G PC902444-25G
APOSPC902444-100GEA 491 EUR
APOSPC902444-100G APOSPC902444-25G
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368827
CAS nummer: 633327-50-1