TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC902639-100G PC902639-25G PC902639-5G
APOSPC902639-100GEA 264 EUR
APOSPC902639-100G APOSPC902639-25G APOSPC902639-5G
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formule: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064301
CAS nummer: 873798-09-5
UN: 1759
ADR: 8,III