Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902645-25G
PC902645-5G
APOSPC902645-25GEA
238
EUR
APOSPC902645-25G
APOSPC902645-5G
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formule:
C₉H₁₀FNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03840487 CAS nummer: 455-75-4 |