5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Amino-2-fluoro-3-picoline, 6-Fluoro-5-methylpyridin-3-amine
PC902668-1G PC902668-25G PC902668-10G
APOSPC902668-1GEA 117 EUR
APOSPC902668-1G APOSPC902668-25G APOSPC902668-10G
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095088
CAS nummer: 186593-48-6