Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC902680-5G PC902680-10G PC902680-25G
APOSPC902680-5GEA 86.7 EUR
APOSPC902680-5G APOSPC902680-10G APOSPC902680-25G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀FNO₂
Smeltpunt: 147…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152076
CAS nummer: 348-36-7