6-Fluoro-2-tetralone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902713-1G PC902713-5G
APOSPC902713-1GEA 104 EUR
APOSPC902713-1G APOSPC902713-5G
6-Fluoro-2-tetralone 95%
6-Fluoro-2-tetralone
Formule: C₁₀H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684435
CAS nummer: 29419-14-5