5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902715-1G PC902715-5G
APOSPC902715-1GEA 110 EUR
APOSPC902715-1G APOSPC902715-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03070563
CAS nummer: 288401-62-7