4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902734-1G PC902734-250MG
APOSPC902734-1GEA 862 EUR
APOSPC902734-1G APOSPC902734-250MG
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
4,5-Difluoro-2-methylindole
Formule: C₉H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 85462-60-8