2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902756-1G PC902756-250MG
APOSPC902756-1GEA 292 EUR
APOSPC902756-1G APOSPC902756-250MG
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₃FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 65709-33-3