2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC902771-1G PC902771-5G PC902771-25G
APOSPC902771-1GEA 23.4 EUR
APOSPC902771-1G APOSPC902771-5G APOSPC902771-25G
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
2-Acetyl-3-fluoropyridine
Formule: C₇H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659495
CAS nummer: 87674-20-2