2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902787-100G PC902787-25G
APOSPC902787-100GEA 412 EUR
APOSPC902787-100G APOSPC902787-25G
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine 98%
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787526
CAS nummer: 391604-55-0