N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9028-25G PC9028-100G
APOSPC9028-25GEA 146 EUR
APOSPC9028-25G APOSPC9028-100G
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₇ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 351-38-2