2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902815-10G PC902815-1G PC902815-5G
APOSPC902815-10GEA 971 EUR
APOSPC902815-10G APOSPC902815-1G APOSPC902815-5G
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09996933
CAS nummer: 1003708-66-4