4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902816-1G PC902816-5G
APOSPC902816-1GEA 0 EUR
APOSPC902816-1G APOSPC902816-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile 95%
4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09996935
CAS nummer: 1003708-82-4