(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902857-1G PC902857-250MG PC902857-500MG
APOSPC902857-1GEA 600 EUR
APOSPC902857-1G APOSPC902857-250MG APOSPC902857-500MG
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol
Formule: C₉H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784088
CAS nummer: 228422-47-7