4-Fluoro-1,3-benzodioxole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Fluro-1,2-methylenedioxybenzene
PC902971-1G PC902971-250MG
APOSPC902971-1GEA 454 EUR
APOSPC902971-1G APOSPC902971-250MG
4-Fluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Fluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026062
CAS nummer: 943830-74-8