1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9033-100G PC9033-25G PC9033-5G
APOSPC9033-100GEA 199 EUR
APOSPC9033-100G APOSPC9033-25G APOSPC9033-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₃ClFI
Kookpunt: 112 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042580
CAS nummer: 202982-67-0