3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol, 3-(Perfluorohexyl)propanol
PC9036-1G PC9036-25G PC9036-5G
APOSPC9036-1GEA 27.8 EUR
APOSPC9036-1G APOSPC9036-25G APOSPC9036-5G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Formule: C₉H₇F₁₃O
Kookpunt: 70…80 °C/10mmHg
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,629 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077578
CAS nummer: 80806-68-4
UN: 1987
ADR: 3,III