1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC903680-1G PC903680-25G PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA 29.2 EUR
APOSPC903680-1G APOSPC903680-25G APOSPC903680-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Smeltpunt: 77…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007219
CAS nummer: 3819-88-3