98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903855-100G PC903855-25G
APOSPC903855-100GEA 271 EUR
APOSPC903855-100G APOSPC903855-25G
98%
Tetraethylammonium fluoride
Formule: C₈H₂₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011826
CAS nummer: 665-46-3