Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903903-1G PC903903-5G
APOSPC903903-1GEA 24.6 EUR
APOSPC903903-1G APOSPC903903-5G
Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate 95%
Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204763
CAS nummer: 496841-90-8