2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9043-1G PC9043-5G
APOSPC9043-1GEA 87.6 EUR
APOSPC9043-1G APOSPC9043-5G
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₂NO
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02260804
CAS nummer: 71682-95-6