3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904450-5G PC904450-25G
APOSPC904450-5GEA 62.9 EUR
APOSPC904450-5G APOSPC904450-25G
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Formule: C₈H₁₃F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18381087
CAS nummer: 1255666-59-1