2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9045-1G PC9045-5G
APOSPC9045-1GEA 39.5 EUR
APOSPC9045-1G APOSPC9045-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 201789-28-8