2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904503-1G
PC904503-250MG
APOSPC904503-1GEA
372
EUR
APOSPC904503-1G
APOSPC904503-250MG
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid
Formule:
C₇H₆FNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09924977 CAS nummer: 38129-24-7 |