2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC904529-1G PC904529-5G
APOSPC904529-1GEA 33.7 EUR
APOSPC904529-1G APOSPC904529-5G
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13185796
CAS nummer: 1211530-89-0