2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904651-1G PC904651-250MG
APOSPC904651-1GEA 344 EUR
APOSPC904651-1G APOSPC904651-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701105
CAS nummer: 53001-70-0