4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904659-5G PC904659-25G
APOSPC904659-5GEA 139 EUR
APOSPC904659-5G APOSPC904659-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210.43 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040607
CAS nummer: 1017793-21-3