5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904683-1G PC904683-250MG PC904683-5G
APOSPC904683-1GEA 220 EUR
APOSPC904683-1G APOSPC904683-250MG APOSPC904683-5G
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059861
CAS nummer: 1015845-84-7