(4-Fluorophenyl)acetaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904883-1G PC904883-250MG
APOSPC904883-1GEA 324 EUR
APOSPC904883-1G APOSPC904883-250MG
(4-Fluorophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Fluorophenyl)acetaldehyde
Formule: C₈H₇FO
Kookpunt: 204 °C/760mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261761
CAS nummer: 1736-67-0