1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904892-1G PC904892-250MG
APOSPC904892-1GEA 811 EUR
APOSPC904892-1G APOSPC904892-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Formule: C₇H₉FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18260255
CAS nummer: 915720-57-9