1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904931-1G PC904931-5G
APOSPC904931-1GEA 132 EUR
APOSPC904931-1G APOSPC904931-5G
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Formule: C₆H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22421758
CAS nummer: 1001026-41-0