(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC904948-1G PC904948-5G
APOSPC904948-1GEA 0 EUR
APOSPC904948-1G APOSPC904948-5G
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
Smeltpunt: 85…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546049
CAS nummer: 247129-85-7