1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904959-1G PC904959-250MG
APOSPC904959-1GEA 110 EUR
APOSPC904959-1G APOSPC904959-250MG
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₇H₅ClFNO
MW: 173.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13563063
CAS nummer: 1203499-12-0