4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905039-5G PC905039-25G
APOSPC905039-5GEA 127 EUR
APOSPC905039-5G APOSPC905039-25G
4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-7-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₄ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236729
CAS nummer: 16499-62-0