trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905113-1G PC905113-250MG
APOSPC905113-1GEA 651 EUR
APOSPC905113-1G APOSPC905113-250MG
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide
Formule: C₇H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123286
CAS nummer: 1369338-93-1