3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905307-1G PC905307-5G
APOSPC905307-1GEA 191 EUR
APOSPC905307-1G APOSPC905307-5G
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine 95%
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine
Formule: C₅H₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114299
CAS nummer: 75777-49-0