(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905392-1G PC905392-5G PC905392-10G
APOSPC905392-1GEA 35.3 EUR
APOSPC905392-1G APOSPC905392-5G APOSPC905392-10G
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200782
CAS nummer: 131747-60-9