3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluorobenzoylacetonitrile
PC9054-1G PC9054-5G
APOSPC9054-1GEA 62.9 EUR
APOSPC9054-1G APOSPC9054-5G
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₉H₆FNO
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02260800
CAS nummer: 31915-26-1