2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905471-1G PC905471-5G
APOSPC905471-1GEA 95 EUR
APOSPC905471-1G APOSPC905471-5G
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660278
CAS nummer: 535961-78-5