Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905564-1G PC905564-250MG
APOSPC905564-1GEA 811 EUR
APOSPC905564-1G APOSPC905564-250MG
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16748979
CAS nummer: 39891-14-0