3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC905581-1G PC905581-5G
APOSPC905581-1GEA 120 EUR
APOSPC905581-1G APOSPC905581-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde 95%
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09028588
CAS nummer: 175143-93-8