3-Fluorobenzoylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC9056-1G PC9056-25G PC9056-5G
APOSPC9056-1GEA 105 EUR
APOSPC9056-1G APOSPC9056-25G APOSPC9056-5G
3-Fluorobenzoylacetonitrile 98%
3-Fluorobenzoylacetonitrile
Formule: C₉H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02260777
CAS nummer: 21667-61-8