3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9058-100G PC9058-25G
APOSPC9058-100GEA 0 EUR
APOSPC9058-100G APOSPC9058-25G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Smeltpunt: 127…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155925
CAS nummer: 70126-48-6