2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906336-1G PC906336-5G
APOSPC906336-1GEA 101 EUR
APOSPC906336-1G APOSPC906336-5G
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
2,3-Difluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610828
CAS nummer: 1227579-04-5