3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906342-1G PC906342-5G
APOSPC906342-1GEA 220 EUR
APOSPC906342-1G APOSPC906342-5G
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185333
CAS nummer: 1211590-31-6